Learn More
Diaion™ CRB05(OH), Chelat-bildendes Harz, hochporöser Typ, 0.95 meq/ml auf Poly(Styrol-Divinylbenzol), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diaion™ CRB05 (OH), chelating resin |
Physikalische Form | Perlen |
Namenshinweis | Highly porous type, 0.95meq/mL on poly(styrene-divinylbenzene) |
CAS | 71799-50-3 |
Partikelgröße | 300 to 850μm |
Dichte | 1.1 |
Menge | 1 kg |