Learn More
Diaion™ HP20, synthetisches Adsorptionsharz, hochporöser Typ, Thermo Scientific Chemicals
Aminosäurentrennungen, kleine Moleküle in mittlerer Hydrophobizität in polaren Lösungsmitteln
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046488.A1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Perlen | |
Highly porous type | |
1.01 g/mL |
Diaion™ HP20, synthetic adsorbent resin | |
≥250μm | |
1 kg |
RUO – Nur für Forschungszwecke