Learn More
Diaion™ HP21, synthetisches Adsorptionsharz, hochporöser Typ, 40 g/l auf PS-DVB, P.R. 110 Angström, Thermo Scientific™
Catalog Number 15475045
Click to view available options
Menge:
1 kg
Aminosäurentrennungen, kleine Moleküle in mittlerer Hydrophobizität in polaren Lösungsmitteln
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diaion™ HP21, synthetic adsorbent resin
Physikalische Form P.V. 1.3 ml/g Beads
Namenshinweis Highly porous type, 40g/L on PS-DVB
CAS 9052-95-3
Geruch Odorless
Partikelgröße 250μm, P.R. 110Å
Summenformel C28H30
MDL-Nummer MFCD00148061
Dichte 1.05 g/mL
Farbe Weiß bis gelb
Synonym porapak p, lewatit c267 ion exchange resin, ion exchange resin, benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, cation exchange resin, ethidium bromide adsorber, divinylbenzene, ethylvinylbenzene, vinylbenzene copolymer, ethenylbenzene, diethenylbenzene, ethylethenylbenzene polymer, ethylbenzene, ethylethenylbenzene, diethenylbenzene polymer, sulfonated, benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, sulfonated
Menge 1 kg
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
InChI-Schlüssel NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Oberfläche 640m2/g
SMILES CCC1=CC=CC=C1C=C.C=CC1=CC=CC=C1.C=CC1=CC=CC=C1C=C
IUPAC-Name 1,2-bis(ethenyl)benzol;1-ethenyl-2-ethylbenzol;styrol
Molekulargewicht (g/mol) 366.548
PubChem CID 172244