Learn More
Diaion™ HPA25(Cl), Ionenaustauschharz, stark x-verknüpft, stark basischer hochporöser Typ I, 0.5 meq/ml auf PS-DVB, Thermo Scientific Chemicals
Enzymimmobilisierung, Katalyse, die in Umgebungen mit hoher Oxidationswirkung verwendet wird
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 046691.A1
106.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 82643-04-7 Netto-Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 15474065
  • 160.00 € / 1 Kilogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Perlen
Highly cross-linked, strongly basic highly porous type I, 0.5meq/mL on PS-DVB
250μm
Diaion™ HPA25 (Cl), ion exchange resin
82643-04-7
1 kg
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation