Learn More
Diaion™ PA408(Cl), Ionenaustauschharz, 4 % quervernetzt, stark basischer, poröserTyp II, 0.9 meq/ml auf PS-DVB, Thermo Scientific™
Zuckerraffinierung/-entfärbung, insbesondere Rübenzucker
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046474.A1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Perlen | |
4% cross-linked, strongly basic porous type II, 0.9meq/mL on PS-DVB | |
300 to 1180μm |
Diaion™ PA408 (Cl), ion exchange resin | |
Amine-like | |
1 kg |