Learn More
Diaion™ PK216 (Na), Ionenaustauschharz, 8 % vernetzt, stark saurer poröser Typ, 1.75 Meq/ml auf PS-DVB, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046718.A1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
- Wird bei der Entmineralisierung, Entfärbung, Metallrückgewinnung, Pharmazeutika, Aminosäurentrennung verwendet
Spezifikation
Perlen | |
8% cross-linked, strongly acidic porous type, 1.75meq/mL on PS-DVB | |
300 to 1180μm |
Diaion™ PK216 (Na), ion exchange resin | |
Odorless | |
1 kg |
RUO – Nur für Forschungszwecke