Learn More
Diaion™ PK220 (Na), Ionenaustauschharz, 10 % vernetzt, stark saurer poröser Typ, 1.9 Meq/ml auf PS-DVB, Thermo Scientific™
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046511.A1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
- Wird bei der Entmineralisierung, Entfärbung, Metallrückgewinnung, Pharmazeutika, Aminosäurentrennung verwendet
- Wird in Lösungen mit hohem Elektrolytgehalt verwendet
Spezifikation
Perlen | |
10% cross-linked, strongly acidic porous type, 1.9meq/mL on PS-DVB | |
1 kg |
Diaion™ PK220 (Na), ion exchange resin | |
300 to 1180μm |