Learn More
Diaion™ PK228 (Na), Ionenaustauschharz, 14 % vernetzt, stark saurer poröser Typ, 2.05 Meq/ml auf PS-DVB, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15415055
Click to view available options
Menge:
1 kg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Wird bei der Entmineralisierung, Entfärbung, Metallrückgewinnung, Pharmazeutika, Aminosäurentrennung verwendet
  • Wird in Lösungen mit hohem Elektrolytgehalt verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diaion™ PK228 (Na), ion exchange resin
Physikalische Form Perlen
Namenshinweis 14% cross-linked, strongly acidic porous type, 2.05meq/mL on PS-DVB
CAS 63182-08-1
Geruch Odorless
Partikelgröße 300 to 1180μm
Summenformel C18H19NaO3S
MDL-Nummer MFCD00132707
Farbe Braun
Synonym amberjet r imac hp1110
Menge 1 kg
InChI-Schlüssel MRTSCADIYLSZEU-UHFFFAOYSA-M
SMILES C=CC1=CC=CC=C1C=C.C=CC1=CC=CC=C1S(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC-Name Natrium;1,2-bis(ethenyl)benzol;2-ethenylbenzolsulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 338.40
PubChem CID 23696306