Learn More
Diaion™ RCP160M(H), Ionenaustauschharz, stark x-verknüpft, stark saurer, hochporöser Typ, 1.5 meq/ml auf PS-DVB, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046699.A1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
- Wird bei der Entmineralisierung, Entfärbung, Metallrückgewinnung, Pharmazeutika, Aminosäurentrennung verwendet
- Wird in Lösungen mit hohem Elektrolytgehalt verwendet
Spezifikation
Perlen | |
Highly cross-linked, strongly acidic highly porous type, 1.5meq/mL on PS-DVB | |
250 to 710μm |
Diaion™ RCP160M (H), ion exchange resin | |
Odorless | |
1 kg |
RUO – Nur für Forschungszwecke