Learn More
Diaion™ SA20A(Cl), Ionenaustauschharz, vernetzt, stark basischer Geltyp II, 1.3 Meq/ml auf PS-DVB, Thermo Scientific Chemicals
Einfache Regeneration (minimale Regenerationsmittelverwendung) zur Wasseraufbereitung und Metallrückgewinnung
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046708.A1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Perlen | |
Cross-linked, strongly basic gel type II, 1.3meq/mL on PS-DVB | |
300 to 1180μm |
Diaion™ SA20A (Cl), ion exchange resin | |
Amine-like | |
1 kg |
RUO – Nur für Forschungszwecke