Learn More
Diaion™ UBA100(Cl), Ionenaustauschharz, quervernetzt, stark basischer Geltyp, 1.3 meq/ml auf PS-DVB, Thermo Scientific™
Kondensatentsalzung in der Energieindustrie, Metallrückgewinnung, Katalyse
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046938.A1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Perlen | |
Cross-linked, strongly basic gel type, 1.3meq/mL on PS-DVB | |
1 kg |
Diaion™ UBA100 (Cl), ion exchange resin | |
500 to 600μm |