Learn More
Diaion™ UBK550(Na), Ionenaustausch-Fraktionierungsharz, 8 % x-verknüpft, stark saurer Geltyp, 1.9 meq/ml auf PS-DVB, Thermo Scientific Chemicals
Chromatographische Oligosaccharid-Zucker-Trennungen, Zucker-Alkohol-Trennungen
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 046609.A1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 15494055
  • 118.00 € / 1 Kilogramm
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Perlen
8% cross-linked, strongly acidic gel type, 1.9meq/mL on PS-DVB
1 kg
Diaion™ UBK550 (Na), ion exchange fractionation resin
220μm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation