Learn More
Diaion™ UBK555(Ca), Ionenaustausch-Fraktionierungsharz, 8 % x-verknüpft, stark saurer Geltyp, 2.0 meq/ml auf PS-DVB, Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 046731.A1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 15404085
  • 112.00 € / 1 Kilogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Chromatographische Zuckerfraktionierung , Fructose/Glucose-Trennungen, Zucker-Alkohol-Trennungen
Spezifikation
Spezifikation
Perlen
8% cross-linked, strongly acidic gel type, 2.0meq/mL on PS-DVB
220μm
1 kg
Diaion™ UBK555 (Ca), ion exchange fractionation resin
Odorless
Braun
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation