Learn More
Diaion™ WA21J, Ionenaustauschharz, schwach basischer poröser Typ, 2.0 meq/ml auf Poly(Styrol-Divinylbenzol), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15485015
Click to view available options
Menge:
1 kg
Entsäuerung, Lösungsmittelbehandlung, Raffination von Gelatine, Adsorption von Aldehyden
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diaion™ WA21J, ion exchange resin
Physikalische Form Perlen
Namenshinweis Weakly basic porous type, 2.0meq/mL on poly(styrene-divinylbenzene)
CAS 65945-33-7
Geruch Amine-like
Partikelgröße 300 to 1180μm
Summenformel C23H31N3
Farbe Gelb
Synonym 1,2-ethanediamine, n-2-aminoethyl-n-ethenylphenyl methyl-, polymer with diethenylbenzene, 1,2-ethanediamine, n1-2-aminoethyl-n1-ethenylphenyl methyl-, polymer with diethenylbenzene, bis 2-aminoethyl 2-ethenylphenyl methyl amine; divinylbenzene, n'-2-aminoethyl-n'-2-ethenylphenyl methyl ethane-1,2-diamine; 1,2-bis ethenyl benzene
Menge 1 kg
InChI-Schlüssel UUZFYSHIFAAYRA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC1=CC=CC=C1C=C.NCCN(CCN)CC1=CC=CC=C1C=C
IUPAC-Name N'-(2-aminoethyl)-N'-[(2-ethenylphenyl)methyl]ethan-1,2-diamin;1,2-bis(ethenyl)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 349.52
PubChem CID 171714