Learn More
Diaion™ WK10(H), Ionenaustauschharz, schwach saurer poröser Typ, 2.5 meq/ml auf Polymethacrylat
Pharmazeutika, Dealkalination, Metallgewinnung, Antibiotika, Saccharose-Aufreinigung
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 046666.A1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 15454065
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
Perlen
Weakly acidic porous type, 2.5meq/mL on polymethacrylate
1 kg
Diaion™ WK10 (H), ion exchange resin
300 to 1180μm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation