Learn More
Diaion™ WK40L(H), Ionenaustauschharz, schwach saurer poröser Typ, 4.4 meq/ml auf Polyacrylat, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046797.A1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
- Pharmazeutika, Dealkalination, Metallgewinnung, Antibiotika, Saccharose-Aufreinigung
- Kann im weiten pH-Bereich verwendet werden
Spezifikation
Perlen | |
Weakly acidic porous type, 4.4meq/mL on polyacrylate | |
1 kg |
Diaion™ WK40L (H), ion exchange resin | |
425 to 1180μm |
RUO – Nur für Forschungszwecke