Learn More
Diaion™ WT01S(H), Ionenaustauschharz, schwach saurer poröser Typ, 3.0 meq/ml auf Polymethacrylat, hohe Reaktionsgeschwindigkeit, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046342.A1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
- Pharmazeutika, Dealkalination, Metallgewinnung, Antibiotika, Saccharose-Aufreinigung
- Chromatographische Anwendungen
Specifications
Perlen | |
Weakly acidic porous type, 3.0meq/mL on polymethacrylate, high reaction rate | |
1 kg |
Diaion™ WT01S (H), ion exchange resin | |
106 to 300μm |
RUO – Nur für Forschungszwecke