Learn More
Diallylphthalat-d4, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phthalic acid, bis-allyl ester D4 |
| CAS | 2514944-45-5 |
| Summenformel | C14 D4 H10 O4 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | Phthalic Acid, Bis-allyl Ester D4 (phenyl D4), Diallyl Phthalate-d4, Diallyl Phthalate-3,4,5,6-d4 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H14O4/c1-3-9-17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10-4-2/h3-8H,1-2,9-10H2/i5D,6D,7D,8D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCC=C)c(C(=O)OCC=C)c1[2H] |
| IUPAC-Name | Bis(prop-2-enyl)-3,4,5,6-tetradeuteriobenzol-1,2-dicarboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 250.2832 |
| Formelmasse | 250.1143 |