Learn More
Trajan™ Diamond Headspace-Spritzen für CTC PAL RTC (Robotic Tool Change)
Erzielen eine hervorragende Reproduzierbarkeit bei gleichzeitiger Zeitersparnis und Verbesserung des Arbeitsablaufs.
Marke: Trajan™ 008655
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
- Reproduzierbarkeit: Eine einzigartige, unter Spannung stehende Kolbenspitze sorgt dafür, dass eine gasdichte Dichtung konstant gehalten wird, was bei Temperaturzyklen eine hervorragende Leistung und Langlebigkeit bietet.
- Betriebstemperatur – die Premium-Leistung wird auch bei Temperaturwechselzyklen bis zu 150 °C fortgesetzt
- Sparen Sie Zeit und verbessern Sie den Arbeitsablauf – längere Äquilibrierungszeiten sind nicht erforderlich. Die reduzierte Verschleppung minimiert die Zeit, die zum Spülen und Waschen von Spritzen benötigt wird.
Spezifikation
23 G | |
0.63 mm | |
2.5 Zoll | |
2.5MF-RTC/RSH-EGT-HS-6.5/0.63H | |
2500 μl | |
CTC PAL RTC |
0.024 Zoll | |
Gaschromatographie | |
Diamond Headspace-Spritze | |
Je | |
Seitliches Loch | |
Befestigt |