Learn More
Heathrow Scientific™ Diamantförmige Wägeschiffchen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12347499 Alle ansehen Heathrow Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
Packungsgröße:
500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12347499 30 mL 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12347499 Lieferant Heathrow Scientific™ Lieferanten-Nr. HS1424B
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sehr biegsam für präzises Ausgießen. Die rautenförmigen Wiegeschiffchen verfügen über glatte Oberflächen, um den Verlust von Probenmaterial zu minimieren.
  • Breiter, flacher Boden, um ein Umkippen zu verhindern.
  • Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen.
  • Temperaturbereich -10 bis 70 °C (14 bis 158 °F).
  • Kann mit einem Mikrowellenfeuchtigkeitsanalysator verwendet werden
  • FDA-konform/lebensmitteltauglich.
  • 500 St./Packung.
  • Einwegprodukt
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 30 mL
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Material Polystyrol
Form Diamant
Sterilität Unsteril
Typ Wägeschiffchen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenwägung
Abmessungen (L x B x H) 78 x 56 x 14 mm
Länge (angloamerikanisch) 3,1 in.
Länge (metrisch) 78 mm
Breite (metrisch) 56 mm
Höhe (metrisch) 14 mm