Beschreibung
Dreistufige Chemikalienpumpe für die Trocknung (ätzende/korrosive Dämpfe).Die Lieferung erfolgt komplett mit allen erforderlichen Schläuchen und Anschlüssen für den Anschluss an den Vakuumofen.
- Anschlussfertig
- Vakuumpumpe für Vakuumtrockenöfen: Qualität, Leistung und lange Lebensdauer
- Vollständig mit PTFE und anderen Fluorkohlenwasserstoffen ausgekleidet
- Funktionelles Design: integrierte Kondensatfalle aus Glas mit schneller Entleerung und ein Emissionskondensator mit Kühlung, standardmäßig im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Vakuum | 3,20 kW |
| Zertifizierung/Konformität | CE-zertifiziert |
| Abmessungen (L x B x H) | 338 x 241 x 500 mm |
| Modell | HMD 4 C |
| Gewicht (metrisch) | 18 kg |
| Flussrate | 3,0 m3/h |
| Pumpentyp | Vakuumpumpe |
| Schutzart Gehäuse | IP 20 |
| Anwendungen | Zum Trocknen (ätzende/korrosive Dämpfe) |
| Maximaler Druck | <10 Mbar Enddruck mit Gasballast |
| Show More |