Learn More
KNF™ Membran-Vakuumpumpensystem SR 820/840 G.
Artikelnummer. 17318719
Change view
Click to view available options
Flussrate:
20 l/min
34 l/min
Abmessungen (L x B x H):
260 x 282 x 234 mm
274 x 340 x 416 mm
Modell:
SR820G.
SR840G.
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Abmessungen (L x B x H) Modell unitSize
17318719 20 l/min 260 x 282 x 234 mm SR820G. 1 Stück
17338719 34 l/min 274 x 340 x 416 mm SR840G. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17318719 Lieferant KNF™ Lieferanten-Nr. 325236/313452
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aufgrund der hohen Dampf- und Kondensatverträglichkeit eignet sich dieses Membran-Vakuumpumpensystem SR 820/840 G hervorragend für extrem korrosive Gase und Dämpfe.
  • Vakuumsystem bestehend aus chemisch beständiger Membran-Vakuumpumpe, Grundplatte und zwei Abscheiderkolben auf Saug- und Druckseite
  • Modular erweiterbar
  • 100 % ölfreie und damit reine Übertragung, Evakuierung und Kompression von Gasen
  • Hohe Dampf- und Kondensatverträglichkeit
  • Ideal für extrem aggressive, korrosive Gase und Dämpfe
  • Integriertes Gasballastventil
  • 3-farbige Statusanzeige für Betrieb, Standby und Fehler
  • Integrierte Drehzahlregelung
  • Umweltfreundlich
Spezifikation
Max. Vakuum 6 mbar (abs.)
Regelung Integrierte Drehzahlregelung
Motortyp BLDC
Enthält Membran-Vakuumpumpe, Grundplatte und zwei Abscheiderkolben
Abmessungen (L x B x H) 260 x 282 x 234 mm
Material TFM™ PTFE
Modell SR820G.
Steckertyp EU, UK
Gewicht (angloamerikanisch) 10,7 kg
Flussrate 20 l/min
Frequenz 50/60 Hz
Pumpentyp Membran-Vakuumpumpe
Schutzart Gehäuse IP30.
Anzahl Pumpenköpfe 2
Ölvolumen Ölfreier Betrieb
Anzahl Stufen 2
Maximaler Druck 0,1 bar Messstab
Spannung 100/240 V
Menge 1 System