Learn More
KNF™ Membran-Vakuumpumpensystem SR 820/840 G.
Beschreibung
- Vakuumsystem bestehend aus chemisch beständiger Membran-Vakuumpumpe, Grundplatte und zwei Abscheiderkolben auf Saug- und Druckseite
- Modular erweiterbar
- 100 % ölfreie und damit reine Übertragung, Evakuierung und Kompression von Gasen
- Hohe Dampf- und Kondensatverträglichkeit
- Ideal für extrem aggressive, korrosive Gase und Dämpfe
- Integriertes Gasballastventil
- 3-farbige Statusanzeige für Betrieb, Standby und Fehler
- Integrierte Drehzahlregelung
- Umweltfreundlich
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Vakuum | 6 mbar (abs.) |
| Regelung | Integrierte Drehzahlregelung |
| Motortyp | BLDC |
| Enthält | Membran-Vakuumpumpe, Grundplatte und zwei Abscheiderkolben |
| Abmessungen (L x B x H) | 274 x 340 x 416 mm |
| Material | TFM™ PTFE |
| Modell | SR840G. |
| Steckertyp | EU, UK |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 13,1 kg |
| Flussrate | 34 l/min |
| Mehr anzeigen |