Learn More
Kieselgur, J.T.Baker™
Catalog Number p-5391589
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Eimer
Weithalsflasche Braunglas
68855-54-9
CNa2O3
105.988
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
10340
CHEBI:29377
Dinatriumkarbonat
C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
68855-54-9
CNa2O3
105.988
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
10340
CHEBI:29377
Dinatriumkarbonat
C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Chemischer Name oder Material Kieselgur
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Partikelgröße 33 Mikron
Relative Dichte 1 l = 2.30 kg
Menge 500 g