Learn More
Dibenz[a,j]acridin, TRC
Artikelnummer. 30363641
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30363641 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30363641 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD41691025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenz(A,J)Acridine
CAS 224-42-0
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C21 H13 N
Menge 25 mg
Synonym Dibenz[a,j]acridine, 1,2:7,8-Dibenzacridine, 7-Azadibenz[a,j]anthracene, NSC 114903
InChI-Formel InChI=1S/C21H13N/c1-3-7-16-14(5-1)9-11-20-18(16)13-19-17-8-4-2-6-15(17)10-12-21(19)22-20/h1-13H
SMILES c1ccc2c(c1)ccc3nc4ccc5ccccc5c4cc23
IUPAC-Name Dibenz[a,j]Acridin
Molekulargewicht (g/mol) 279.33
Formelmasse 279.1048
Reinheit (%) >95