missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-amin, Mikromol™

Artikelnummer. 17962676
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17962676 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17962676 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1130.290025

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-amin
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-amine
CAS 5786-26-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-amine
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C13 H10 N2 S
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Synonym Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-amine, Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11-amino- (7CI,8CI), NSC 651216, Quetiapine Fumarate Imp. U (EP), Quetiapine Fumarate Impurity U, Quetiapine Impurity U
InChI-Formel InChI=1S/C13H10N2S/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)16-12-8-4-2-6-10(12)15-13/h1-8H,(H2,14,15)
SMILES NC1=Nc2ccccc2Sc3ccccc13
IUPAC-Name Benzo[b][1,4]Benzothiazepin-6-amin
Molekulargewicht (g/mol) 226.3
Menge 25 mg
Formelmasse 226.0565 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.