missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dibenzosuberon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7024156
17.86 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1210-35-1
C15H12O
208.26
MFCD00003587
BMVWCPGVLSILMU-UHFFFAOYSA-N
dibenzosuberone, dibenzocycloheptenone, dibenzosuberan-5-one, dibenzsuberone, 5-dibenzosuberone, 2,3:6,7-dibenzosuberone, 5h-dibenzo a,d cyclohepten-5-one, 10,11-dihydro, unii-8etk71th0h, dibenzo b,f cycloheptan-1-one, ccris 2780
14589
O=C1C2=CC=CC=C2CCC2=CC=CC=C12
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1210-35-1
C15H12O
208.26
MFCD00003587
BMVWCPGVLSILMU-UHFFFAOYSA-N
dibenzosuberone, dibenzocycloheptenone, dibenzosuberan-5-one, dibenzsuberone, 5-dibenzosuberone, 2,3:6,7-dibenzosuberone, 5h-dibenzo a,d cyclohepten-5-one, 10,11-dihydro, unii-8etk71th0h, dibenzo b,f cycloheptan-1-one, ccris 2780
14589
O=C1C2=CC=CC=C2CCC2=CC=CC=C12

Dibenzosuberone is a potential antidepressant compound. It is used in the synthesis of amitriptyline.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Dibenzosuberon ist eine potenzielle antidepressive Verbindung Es wird bei der Synthese von Amitriptylin verwendet.

Löslichkeit
Wasserlöslich (0.03 g/l bei 20 °C).

Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dibenzosuberone
Schmelzpunkt 32°C to 34°C
Dichte 1.156
Siedepunkt 147°C to 149°C (0.3 mmHg)
Flammpunkt 200°C (392°F)
Brechungsindex 1.634
Menge 25 g
Beilstein 1454355
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.03g/L at 20°C).
IUPAC-Name 5,6-Dihydrodibenzo[2,1-b]
Formelmasse 208.26
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'