Learn More
Dibenzothiophen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465013
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11465013
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12288.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 132-65-0 | C12H8S | 184.256 g/mol
Dibenzothiophene is used to investigate the effect of sulfur compounds in gasoline range during the fluid catalytic cracking (FCC) process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dibenzothiophen wird verwendet, um die Wirkung von Schwefelverbindungen im Benzinbereich während des Fluid-Catalytic-Cracking-Prozesses (FCC) zu untersuchen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 132-65-0
Summenformel C12H8S
Molekulargewicht (g/mol) 184.256
MDL-Nummer MFCD00004969
InChI-Schlüssel IYYZUPMFVPLQIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylene sulfide, dibenzo b,d thiophene, 9-thiafluorene, alpha-thiafluorene, 2,2'-biphenylylene sulfide, usan, unii-z3d4aj1r48, 1,1'-biphenyl-2,2'-diyl sulfide, .alpha.-thiafluorene
PubChem CID 3023
ChEBI CHEBI:23681
IUPAC-Name Dibenzothiophen
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3S2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibenzothiophene
Schmelzpunkt 97°C to 100°C
Siedepunkt 332°C to 333°C
Flammpunkt 170°C (338°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 121101
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 184.25
Reinheit (%) 98%