Learn More
Dibenzothiophen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10696102
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
132-65-0
C12H8S
184.26
MFCD00004969
IYYZUPMFVPLQIF-UHFFFAOYSA-N
diphenylene sulfide, dibenzo b,d thiophene, 9-thiafluorene, alpha-thiafluorene, 2,2'-biphenylylene sulfide, usan, unii-z3d4aj1r48, 1,1'-biphenyl-2,2'-diyl sulfide, .alpha.-thiafluorene
3023
CHEBI:23681
Dibenzothiophen
C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3S2
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
132-65-0
C12H8S
184.26
MFCD00004969
IYYZUPMFVPLQIF-UHFFFAOYSA-N
diphenylene sulfide, dibenzo b,d thiophene, 9-thiafluorene, alpha-thiafluorene, 2,2'-biphenylylene sulfide, usan, unii-z3d4aj1r48, 1,1'-biphenyl-2,2'-diyl sulfide, .alpha.-thiafluorene
3023
CHEBI:23681
Dibenzothiophen
C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3S2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dibenzothiophene
Schmelzpunkt 97°C to 100°C
Farbe Grau-Grün bis Weiß
Siedepunkt 332°C to 333°C
Flammpunkt 170°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Beilstein 17,72
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,benzene,chloroform
Formelmasse 184.26
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver und/oder Brocken