Learn More
(+)-Dibenzoyl-D-Weinsäure, ≥98 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 302510250
Weitere Details : CAS : 17026-42-5 Netto-Gewicht : 0.07500kg
Menge 25g
Verpackung Kunststoffflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10033390
Menge Preis
1 29.20 € / 25 Gramm
10 27.20 € / 25 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 07-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
17026-42-5
358.30
YONLFQNRGZXBBF-UHFFFAOYNA-N
1550213
OC(=O)C(OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
C18H14O8
MFCD00063222,MFCD00150722
dibenzoyl-d-tartaric acid, +-dibenzoyl-d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-bis benzoyloxy succinic acid, d-dibenzoyl tartaric acid, butanedioic acid, 2,3-bis benzoyloxy-, 2s,3s, +-o,o-dibenzoyltartaric acid, 2s,3s-+-dibenzoyltartaric acid, +-dibenzoyltartaric acid, +-dibenzoyl tartaric acid
2,3-bis(benzoyloxy)butanedioic acid
Spezifikation
(+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid
Kunststoffflasche
+ 120
150°C to 155°C
17026-42-5
100.0
C18H14O8
dibenzoyl-d-tartaric acid, +-dibenzoyl-d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-bis benzoyloxy succinic acid, d-dibenzoyl tartaric acid, butanedioic acid, 2,3-bis benzoyloxy-, 2s,3s, +-o,o-dibenzoyltartaric acid, 2s,3s-+-dibenzoyltartaric acid, +-dibenzoyltartaric acid, +-dibenzoyl tartaric acid
YONLFQNRGZXBBF-UHFFFAOYNA-N
2,3-bis(benzoyloxy)butanedioic acid
1550213
Pulver
Authentic
+120° (20°C c=5,CH3OH)
Weiß bis gelb
25g
98.0
98% min. (HPLC)
MFCD00063222,MFCD00150722
Solubility in water: insoluble
OC(=O)C(OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
358.30
358.31
98+%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate