Learn More
(+)-Dibenzoyl-D-Weinsäure, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778156
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
17026-42-5
C18H14O8
358.30
MFCD00063222
YONLFQNRGZXBBF-ZCWZLOQUNA-N
dibenzoyl-d-tartaric acid, +-dibenzoyl-d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-bis benzoyloxy succinic acid, d-dibenzoyl tartaric acid, butanedioic acid, 2,3-bis benzoyloxy-, 2s,3s, +-o,o-dibenzoyltartaric acid, 2s,3s-+-dibenzoyltartaric acid, +-dibenzoyltartaric acid, +-dibenzoyl tartaric acid
1550213
OC(=O)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)[C@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
17026-42-5
C18H14O8
358.30
MFCD00063222
YONLFQNRGZXBBF-ZCWZLOQUNA-N
dibenzoyl-d-tartaric acid, +-dibenzoyl-d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-bis benzoyloxy succinic acid, d-dibenzoyl tartaric acid, butanedioic acid, 2,3-bis benzoyloxy-, 2s,3s, +-o,o-dibenzoyltartaric acid, 2s,3s-+-dibenzoyltartaric acid, +-dibenzoyltartaric acid, +-dibenzoyl tartaric acid
1550213
OC(=O)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)[C@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 150°C to 155°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 25 g
Spezifischer Drehzustand +120° (20°C c=5,CH3OH)
Spezifische Drehung + 120
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
IUPAC-Name (2S,3S)-2,3-bis(benzoyloxy)butanedioic acid
Formelmasse 358.31
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Pulver