Learn More
(+)-Dibenzoyl-D-Weinsäure, wasserfrei, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10g
50g
250g
Beschreibung
For chiral resolution(+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid is used as a reagent in the preparation of chiral salts. It also serves as a reagent for chiral resolution of amino compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zur chiralen Auflösung (+) wird Dibenzoyl-D-Weinsäure als Reagenz bei der Herstellung chiraler Salze verwendet. Es dient auch als Reagenz für die chirale Auflösung von Aminoverbindungen.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol. Nicht wasserlöslich
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Zur chiralen Auflösung (+) wird Dibenzoyl-D-Weinsäure als Reagenz bei der Herstellung chiraler Salze verwendet. Es dient auch als Reagenz für die chirale Auflösung von Aminoverbindungen.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol. Nicht wasserlöslich
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid |
Namenshinweis | anhydrous |
Schmelzpunkt | 154°bis 156 °C |
Beilstein | 2227343 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol. Insoluble in water. |
IUPAC-Name | (2S,3S)-2,3-Dibenzoyloxybutandiolsäure |
Formelmasse | 358.31 |
Reinheit (%) | 99% |
Menge | 50g |
Optische Drehung | +120 ° (c=5 in Methanol) |