Learn More
Alfa Aesar™ (+)-Dibenzoyl-D-Weinsäure, wasserfrei, 99 %
16.88 € - 221.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 17026-42-5
Summenformel C18H14O8
Molekulargewicht (g/mol) 358.30
MDL-Nummer MFCD00063222,MFCD00150722
InChI-Schlüssel YONLFQNRGZXBBF-UHFFFAOYNA-N
Synonym dibenzoyl-d-tartaric acid, +-dibenzoyl-d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-bis benzoyloxy succinic acid, d-dibenzoyl tartaric acid, butanedioic acid, 2,3-bis benzoyloxy-, 2s,3s, +-o,o-dibenzoyltartaric acid, 2s,3s-+-dibenzoyltartaric acid, +-dibenzoyltartaric acid, +-dibenzoyl tartaric acid
PubChem CID 1550213
IUPAC-Name (2S,3S)-2,3-Dibenzoyloxybutandiolsäure
SMILES OC(=O)C(OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11486456
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
B24754.09
10g
16.88 €
10 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 2 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11496456
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
B24754.18
50g
53.04 €
50 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
23-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11406466
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
B24754.30
250g
221.00 €
250 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 12 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
Zur chiralen Auflösung (+) wird Dibenzoyl-D-Weinsäure als Reagenz bei der Herstellung chiraler Salze verwendet. Es dient auch als Reagenz für die chirale Auflösung von Aminoverbindungen.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol. Nicht wasserlöslich
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
17026-42-5
358.30
YONLFQNRGZXBBF-UHFFFAOYNA-N
1550213
OC(=O)C(OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
C18H14O8
MFCD00063222,MFCD00150722
dibenzoyl-d-tartaric acid, +-dibenzoyl-d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-bis benzoyloxy succinic acid, d-dibenzoyl tartaric acid, butanedioic acid, 2,3-bis benzoyloxy-, 2s,3s, +-o,o-dibenzoyltartaric acid, 2s,3s-+-dibenzoyltartaric acid, +-dibenzoyltartaric acid, +-dibenzoyl tartaric acid
(2S,3S)-2,3-Dibenzoyloxybutandiolsäure
Spezifikation
(+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid
17026-42-5
MFCD00063222,MFCD00150722
dibenzoyl-d-tartaric acid, +-dibenzoyl-d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-bis benzoyloxy succinic acid, d-dibenzoyl tartaric acid, butanedioic acid, 2,3-bis benzoyloxy-, 2s,3s, +-o,o-dibenzoyltartaric acid, 2s,3s-+-dibenzoyltartaric acid, +-dibenzoyltartaric acid, +-dibenzoyl tartaric acid
YONLFQNRGZXBBF-UHFFFAOYNA-N
(2S,3S)-2,3-Dibenzoyloxybutandiolsäure
1550213
99%
10g
anhydrous
C18H14O8
2227343
Soluble in ethanol. Insoluble in water.
OC(=O)C(OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
358.30
358.31
154°C to 156°C
+120° (c=5 in Methanol)
Sicherheitsdatenblatt (SDS)