Learn More
Benzoylperoxid, 97 % (Trockengewicht), nass mit 25 % Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
Benzoyl peroxide is widely utilized as a radical initiator to induce polymerizations. It finds applications for acne treatment, for bleaching flour, hair and teeth and for cross-linking polyester resins. It also has major applications in antiseptic and bleaching properties. It serves as a catalyst for polyester thermoset resins and as a hardener to start the polymerization process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzoylperoxid ist ein gängiger Radikalstarter für die Induktion von Polymerisationen. Es findet Anwendung in der Aknebehandlung, im Bleichen von Mehl, Haaren und Zähnen sowie in der Quervernetzung von Polyesterharzen. Es findet auch breite Anwendung in antiseptischen und bleichenden Mitteln. Es dient als Katalysator für Polyester-Duroplast-Harze und als Härter, um den Polymerisationsprozess zu starten.
Löslichkeit
Löslich in Ether und Chloroform. Leicht löslich in Ethanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, Säuren, Basen, Alkoholen und Metallen.
Benzoylperoxid ist ein gängiger Radikalstarter für die Induktion von Polymerisationen. Es findet Anwendung in der Aknebehandlung, im Bleichen von Mehl, Haaren und Zähnen sowie in der Quervernetzung von Polyesterharzen. Es findet auch breite Anwendung in antiseptischen und bleichenden Mitteln. Es dient als Katalysator für Polyester-Duroplast-Harze und als Härter, um den Polymerisationsprozess zu starten.
Löslichkeit
Löslich in Ether und Chloroform. Leicht löslich in Ethanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, Säuren, Basen, Alkoholen und Metallen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzoyl peroxide |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Trocken wt.), nass mit25 % Wasser |
Menge | 50 g |
UN-Nummer | UN3104 |
Beilstein | 984320 |
Merck Index | 14,1116 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ether and chloroform. Slightlysoluble in ethanol. Insoluble in water. |
Formelmasse | 242.23 |
Reinheit (%) | 97% |