Learn More
Dibenzyl ((2R,3S)-2,3,5-Tris(benzyloxy)-4-oxopentyl)phosphat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dibenzyl ((2R,3S)-2,3,5-Tris(benzyloxy)-4-oxopentyl) Phosphate |
| CAS | 2088844-79-3 |
| Summenformel | C40H41O8P |
| Menge | 5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C40H41O8P/c41-38(31-43-26-33-16-6-1-7-17-33)40(45-28-35-20-10-3-11-21-35)39(44-27-34-18-8-2-9-19-34)32-48-49(42,46-29-36-22-12-4-13-23-36)47-30-37-24-14-5-15-25-37/h1-25,39-40H,26-32H2/t39-,40-/m1/s1 |
| SMILES | O=C(COCc1ccccc1)[C@@H](OCc2ccccc2)[C@@H](COP(=O)(OCc3ccccc3)OCc4ccccc4)OCc5ccccc5 |
| IUPAC-Name | Dibenzyl-[(2R,3S)-4-oxo-2,3,5-tris(phenylmethoxy)pentyl]phosphat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 680.72 |
| Formelmasse | 680.2539 |