Learn More
Dibenzyl Azodicarboxylat, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-103279
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
2449-05-0
C16H14N2O4
298.29
MFCD00016737
IRJKSAIGIYODAN-ISLYRVAYSA-N
dibenzyl azodicarboxylate, azodicarboxylic acid dibenzyl ester, dbad, unii-o9nge39q8o, dibenzyl diazene-1,2-dicarboxylate, o9nge39q8o, diazenedicarboxylic acid, bis phenylmethyl ester, 1,2-diazenedicarboxylic acid, 1,2-bis phenylmethyl ester, phenylmethyl benzyloxycarbonyl diazenyl formate, dibenzylazodicarboxylate
5387121
Benzyl (NE)-N-Phenylmethoxycarbonyliminocarbamat
C1=CC=C(C=C1)COC(=O)N=NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
2449-05-0
C16H14N2O4
298.29
MFCD00016737
IRJKSAIGIYODAN-ISLYRVAYSA-N
dibenzyl azodicarboxylate, azodicarboxylic acid dibenzyl ester, dbad, unii-o9nge39q8o, dibenzyl diazene-1,2-dicarboxylate, o9nge39q8o, diazenedicarboxylic acid, bis phenylmethyl ester, 1,2-diazenedicarboxylic acid, 1,2-bis phenylmethyl ester, phenylmethyl benzyloxycarbonyl diazenyl formate, dibenzylazodicarboxylate
5387121
Benzyl (NE)-N-Phenylmethoxycarbonyliminocarbamat
C1=CC=C(C=C1)COC(=O)N=NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X Bindungsbildung (Halogen), Radikalische Initiatoren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dibenzyl azodicarboxylate
Namenshinweis 94%
Schmelzpunkt 44°C to 52°C
Farbe Gelb bis orange
Flammpunkt >230°C
Verlust bei Trocknung 0.75% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Fieser 15,111
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 298.29
Reinheit (%) 94%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dibenzyl azodicarboxylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.