Learn More
Dibromobimane, TRC
Artikelnummer. 30384768
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30384768 25 mg
30378599 50 mg
30374752 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30384768 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD42500025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68654-25-1
Summenformel C10 H10 Br2 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 350.01
IUPAC-Name 1,7-bis(bromomethyl)-2,6-dimethylpyrazolo[1,2-a]pyrazole-3,5-dione
SMILES CC1=C(CBr)N2N(C(=O)C(=C2CBr)C)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibromobimane
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H10Br2N2O2/c1-5-7(3-11)13-8(4-12)6(2)10(16)14(13)9(5)15/h3-4H2,1-2H3
Formelmasse 347.9109