Learn More
Dibromchlornitromethan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dibromochloronitromethane |
| CAS | 1184-89-0 |
| Summenformel | CBr2ClNO2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | Dibromo-chloro-nitromethane |
| InChI-Formel | InChI=1S/CBr2ClNO2/c2-1(3,4)5(6)7 |
| SMILES | [O-][N+](=O)C(Cl)(Br)Br |
| IUPAC-Name | Dibrom-Chlor-Nitromethan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 253.28 |
| Formelmasse | 250.7984 |