Learn More
Dibromocyanoacetamide-13C3, TRC
Artikelnummer. 30387697
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30387697 1 mg
30377939 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30387697 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4253121MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1286131-38-1
Summenformel 13C3H2Br2N2O
Molekulargewicht (g/mol) 244.85
Synonym 2,2-Dibromo-2-cyanoacetamide-13C3, 2,2-Dibromo-3-nitrilopropanamide-13C3, Amerstat 300-13C3, BE 3S-13C3, Biomate 723-13C3, DBNPA-13C3, Dibromonitrilo- propionamide-13C3, Dowicil QK 20-13C3, Mucosin NT-13C3, NSC 98283-13C3, X-CIDE 508-13C3
SMILES [13C](#N)[13C]([13C](=O)N)(Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibromocyanoacetamide-13C3
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C3H2Br2N2O/c4-3(5,1-6)2(7)8/h(H2,7,8)/i1+1,2+1,3+1