Learn More
Dibromomalonamid,98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026352
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
73003-80-2
C3H4Br2N2O2
259.89
MFCD00014803
SWHQVMGRXIYDSF-UHFFFAOYSA-N
175375
NC(=O)C(Br)(Br)C(N)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
73003-80-2
C3H4Br2N2O2
259.89
MFCD00014803
SWHQVMGRXIYDSF-UHFFFAOYSA-N
175375
NC(=O)C(Br)(Br)C(N)=O
Dibromomalonamide is an antimicrobial agent used in sugar mills, a compound for lipophilic fluid systems for fabric care. It is also used to produce 5-thioxo-[1,3]dithiolo[4,5-d][1,3]dithiole-2,2-dicarboxylic acid diamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dibrommalonamid ist ein antimikrobielles Mittel, das in Zuckerfabriken verwendet wird, eine Verbindung für lipophile Flüssigkeitssysteme zur Stoffpflege. Wird auch zur Herstellung von 5-Thioxo-[1,3]Dithiolo[4,5-d][1,3]Dithiol-2,2-Dicarbonsäure-Diamid verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeits- und Lichtempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dibromomalonamide
Schmelzpunkt 202°C to 207°C
Menge 10 g
Beilstein 1770873
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Synonym dibromomalonamide, 2,2-dibromomalonamide, dibromopropanediamide, propanediamide, 2,2-dibromo, dibromo malonamide-13c3, dibromo malonamide, dibromomalonic diamide, dibromomalonic acid diamide, propanediamide,2,2-dibromo, 2,2-bis bromanyl propanediamide
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Dibrompropandiamid
Formelmasse 259.89
Reinheit (%) ≥98%