Learn More
Dibutylether, Reagenzienqualität, ≥99 %, Honeywell
Click to view available options
Menge:
1 l
20 l
200 l
Verpackung:
Dose
Glasflasche
Metallfass
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dibutylether |
Namenshinweis | Reinheitsgrad, ≥99 % |
CAS Max. % | ≤100.0000% |
Schmelzpunkt | -98 °C (Literatur) |
Dichte | 0,764┬ág/mL┬ábei 25┬á°C (Lit.) |
Siedepunkt | 142 bis 143 °C (Literatur) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | [CH3(CH2)3]2O |
Menge | 1 l |
UN-Nummer | UN1149 |