Learn More
Dibutylphenylphosphat, TRC
Artikelnummer. 30383104
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30383104 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30383104 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD42947850MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibutyl Phenyl Phosphate
CAS 2528-36-1
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C14 H23 O4 P
Menge 50 mg
Synonym Butyl phenyl phosphate ((BuO)2(PhO)PO) (6CI, 7CI), Dibutyl phenyl phosphate
InChI-Formel InChI=1S/C14H23O4P/c1-3-5-12-16-19(15,17-13-6-4-2)18-14-10-8-7-9-11-14/h7-11H,3-6,12-13H2,1-2H3
SMILES CCCCOP(=O)(OCCCC)Oc1ccccc1
IUPAC-Name Dibutylphenylphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 286.3
Formelmasse 286.1334
Reinheit (%) >95