Learn More
Dibutylphenylphosphat, TRC
Artikelnummer. 30372350
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30372350 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30372350 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD429478100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibutyl Phenyl Phosphate
CAS 2528-36-1
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C14 H23 O4 P
Menge 100 mg
Synonym Butyl phenyl phosphate ((BuO)2(PhO)PO) (6CI, 7CI), Dibutyl phenyl phosphate
InChI-Formel InChI=1S/C14H23O4P/c1-3-5-12-16-19(15,17-13-6-4-2)18-14-10-8-7-9-11-14/h7-11H,3-6,12-13H2,1-2H3
SMILES CCCCOP(=O)(OCCCC)Oc1ccccc1
IUPAC-Name Dibutylphenylphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 286.3
Formelmasse 286.1334
Reinheit (%) >95