Learn More
Dibutylboryl-Trifluormethansulfonat, 1-M-Lösung in Diethylether, AcroSeal™, Acros Organics™
Marke: Thermo Scientific Acros 214141000
Weitere Details : CAS : 60669-69-4 Netto-Gewicht : 0.08150kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : I
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Dibutylboron trifluoromethanesulfonate | |
Orange bis Gelb | |
−40°C | |
AcroSeal™ Glasflasche | |
CF3SO3B[(CH2)3CH3]2 | |
100 mL | |
0.815 | |
Solubility in water: reacts | |
CCCCB(CCCC)OS(=O)(=O)C(F)(F)F | |
274.11 | |
274.11 |
60669-69-4,60-29-7 | |
0.8150g/mL | |
98% | |
C9H18BF3O3S | |
MFCD00009669 | |
07,91; 09,140; 16,109 | |
dibutylboron trifluoromethanesulfonate, dibutylboryl trifluoromethanesulfonate solution, nbu2botf, bu2botf, dibutylboron triflate, n-bu 2botf, dibutylboryl trifluoromethanesulfonate, dibutylboron triflate solution, trifluoromethylsulfonyloxy dibutylborane, dibutyl trifluoromethyl sulfonyl oxy borane | |
FAVAVMFXAKZTMV-UHFFFAOYSA-N | |
dibutylboranyl trifluoromethanesulfonate | |
2724243 | |
Lösung |
Sicherheit und Handhabung
- Dibutylboron trifluoromethanesulfonate, 1M solution in diethylether
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
RUO – Research Use Only