Learn More
Cyclopentadienylkobaltdicarbonyl, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362608
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11362608 1 g 1 Gramm
11352608 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11362608 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 023136.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Katalysator für die Zyklotrimerisierung von Alkinen
Dicarbonylcyclopentadienylcobalt Catalyst for the cyclotrimerization of alkynes. It mediates the [2+2+2]-cyclization of allenediynes to tricyclic systems. catalyzes the formation of pyridines from a mixture of alkynes and nitriles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12078-25-0
MDL-Nummer MFCD00009589
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dicarbonylcyclopentadienylcobalt
Siedepunkt 139°C to 140°C (710 mmHg)
Flammpunkt 26°C (80°F)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3281
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in common organic solvents.
Formelmasse 180.05
Physikalische Form Flüssigkeit