Learn More
Dichlobentiazox, TRC
Artikelnummer. 30381066
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30381066 25 mg
30386474 250 mg
30368969 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30381066 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43440325MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 957144-77-3
Summenformel C11 H6 Cl2 N2 O3 S2
Molekulargewicht (g/mol) 349.21
Synonym 3-[(3,4-Dichloro-5-isothiazolyl)methoxy]-1,2-benzisothiazole 1,1-dioxide, Dichlobentiazox
IUPAC-Name 3-[(3,4-dichloro-1,2-thiazol-5-yl)methoxy]-1,2-benzothiazole 1,1-dioxide
SMILES Clc1nsc(COC2=NS(=O)(=O)c3ccccc23)c1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichlobentiazox
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H6Cl2N2O3S2/c12-9-7(19-14-10(9)13)5-18-11-6-3-1-2-4-8(6)20(16,17)15-11/h1-4H,5H2
Formelmasse 347.9197