missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dichloro[1,1'-bis(di-tert-butylphosphino)ferrocen]Palladium(II), Pd 16.3 %, Alfa Aesar™

Kupplungsreaktionen, Suzuki-Kupplungen

Marke:  Alfa Aesar 044829.01

Weitere Details : CAS : 95408-45-0 Netto-Gewicht : 0.00025kg

Menge 0.25g

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15462037

  • 89.76 € / 0.25 Gramm

Verfügbar ab
16-06-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • Verpackt unter Argon
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

95408-45-0
C26H44Cl2FeP2Pd
MFCD08064219
[1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride; PdCl2(dtbpf)

Spezifikation

Dichloro[1,1'-bis (di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium (II)
Rot
95408-45-0
MFCD08064219
Soluble in dichloromethane and chloroform. Partially soluble in acetone,alcohols,tertrahydrofuran and dioxane.
Kristallin
Pd 16.3%
0.25g
C26H44Cl2FeP2Pd
[1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride; PdCl2(dtbpf)
651.77
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation