Learn More
Chlormethyldichlormethylsilan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11905841 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11905841 25 g Glasflasche 25 Gramm
11915841 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11905841 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 313370250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1558-33-4 | C2H5Cl3Si | 163.51 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1558-33-4
Summenformel C2H5Cl3Si
Molekulargewicht (g/mol) 163.51
InChI-Schlüssel JAYBZWYBCUJLNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichloro chloromethyl methylsilane, silane, dichloro chloromethyl methyl, ch3sicl2 ch2cl, chloromethyl methyldichlorosilane, chloromethylmethyldichlorosilane, unii-9p7n047n2s, chloromethyl dichloro methylsilane, dichloro chloromethyl methyl silane, silane cmm1, chloromethyldichloro methyl silane
PubChem CID 73788
IUPAC-Name Dichlor-(chlormethyl)-methylsilan
SMILES C[Si](CCl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloro(chloromethyl)methylsilane
Farbe Farblos bis strohgelb
Dichte 1.2600g/mL
Siedepunkt 121.0°C to 122.0°C
Flammpunkt 35°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCH2Si(Cl2)CH3
Brechungsindex 1.4480 to 1.4510
Menge 25 g
Relative Dichte 1.26
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 163.51
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit