Learn More
Dichloro(p-Cymol)ruthenium(II)-Dimer, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 mg
2 g
10 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Dichlor(p-cymol)Ruthenium(II)-Dimer wird als Hydrosilylierungskatalysator und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Dichlor(p-cymol)Ruthenium(II)-Dimer wird als Hydrosilylierungskatalysator und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer |
Menge | 500 mg |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 612.4 |
Reinheit (%) | 98% |