Learn More
Dichloressigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol, Diethylether, n-Octanol und Aceton.
Hinweise
Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und starken Reduktionsmitteln.
Mischbar mit Wasser, Ethanol, Diethylether, n-Octanol und Aceton.
Hinweise
Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und starken Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dichloroacetic Acid |
Schmelzpunkt | 9°C to 11°C |
Dichte | 1.564 |
Siedepunkt | 192°C to 194°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Brechungsindex | 1.462 |
Menge | 500 g |
UN-Nummer | UN1764 |
Beilstein | 1098596 |